Documentos Principais
BR61605
BRAND® silicone paste UNISILKON TK M 1011 tube of 50 g
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 421,00
R$ 421,00
Disponível para enviar em28 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 421,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
R$ 421,00
Disponível para enviar em28 de abril de 2025Detalhes
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 61605
Descrição geral
The BRAND® silicone paste UNISILKON TK M 1011 comes in a convenient 50 g tube and features a low viscosity formulation, making it ideal for various applications. With an operating temperature range of -40 to 160 °C, this silicone paste is highly versatile and suitable for use in extreme conditions. It is specifically designed for greasing ground joints, ensuring a smooth and effective seal.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)