378380
Silicone oil
viscosity 500 cSt (25 °C)
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
>1 (vs air)
pressão de vapor
<5 mmHg ( 25 °C)
5 mmHg ( 20 °C)
forma
viscous liquid
índice de refração
n20/D 1.403 (lit.)
viscosidade
500 cSt(25 °C)
pb
>140 °C/0.002 mmHg (lit.)
densidade
0.97 g/mL at 25 °C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
214.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
101.1 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves