BR23758
BRAND® SILBERBRAND automatic burette, Dr. Schilling
burette size 50 mL, bottle size 1000 mL, AR-Glass
Sinônimo(s):
Automatic Burettes, Burettes, Dr. Schilling pattern, SILBERBRAND
Selecione um tamanho
R$ 1.218,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.218,00
Produtos recomendados
Materiais
AR-Glass
Características
Schellbach stripe
graduated in white
fabricante/nome comercial
BRAND 23758
faixa de medição de volume
50 mL, accuracy: ±0.10 mL
tamanho do frasco
1000 mL
tamanho da bureta
50 mL
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)