Documentos Principais
BR402046
BRAND® volumetric flask for sugar analysis
size 200 mL
Sinônimo(s):
Flasks, SILBERBRAND, Volumetric flasks
Selecione um tamanho
2 EA
R$ 882,00
R$ 882,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
2 EA
R$ 882,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
R$ 882,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass
Características
class B For Kohlrausch sugar analysis. Calibrated to contain (TC, In).
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 402046
tamanho
200 mL
Descrição geral
Borosilicate glass 3.3. For Kohlrausch sugar analysis. Error limits according to Class B. Calibrated to contain (TC, In.).
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)