Documentos Principais
BR31748
BRAND® SILBERBRAND Class B glass measuring cylinders, tall form
volume 250 mL
Sinônimo(s):
Graduated Cylinders, SILBERBRAND
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
Materiais
borosilicate glass 3.3
Características
subdivision 2 mL
fabricante/nome comercial
BRAND 31748
faixa de medição de volume
250 mL
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)