BR30603
BRAND® USP BLAUBRAND® volumetric pipettes, one-mark
capacity 2 mL, class AS, USP, DE-M
Sinônimo(s):
BLAUBRAND®, Bulb pipettes, USP
Selecione um tamanho
R$ 1.260,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.260,00
Produtos recomendados
Materiais
AR-Glass
Características
class AS USP, DE-M
DE-M marking
embalagem
pack of 12 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 30603
capacidade
2 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- BRAND® USP BLAUBRAND® volumetric bulb pipette, 1-mark is used for the accurate measurement of instruments for precision analyses.
- Marks and inscriptions in high contrast blue enamel.
- Manufactured according to the DIN EN ISO 648 standards.
- Adjusted to "Ex". Wait time 5 seconds.
- Includes USP batch certificate.
- Also available with USP individual certificate upon request.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Protocolos
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.