Documentos Principais
Z740931
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials volumetric pipette, class A, meets DIN-ISO 648
capacity 2.0 mL, tol. 0.006 mL, orange
Selecione um tamanho
12 EA
R$ 948,00
R$ 948,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
12 EA
R$ 948,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
R$ 948,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass
Características
class A
embalagem
pack of 12 ea
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
tol. measuring range
0.006 mL
capacidade
2.0 mL
cor
orange
Descrição geral
Borosilicate glass, reusable, volumetric pipets, Calibrated to deliver. Permanent white fill mark and capacity mark. Color coded. Meets Class A, DIN-ISO 648 specifications.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)