Documentos Principais
BR28205
BRAND® cotton roving
degreases cotton wool, density - Approx 1.3g per m
Sinônimo(s):
BLAUBRAND®, ETERNA, Graduated Pipettes, Pipettes
Selecione um tamanho
1 KG
R$ 1.243,00
R$ 1.243,00
Disponível para enviar em28 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 KG
R$ 1.243,00
About This Item
Código UNSPSC:
42141501
NACRES:
NB.04
R$ 1.243,00
Disponível para enviar em28 de abril de 2025Detalhes
Características
degreases cotton wool
fabricante/nome comercial
BRAND 28205
Descrição geral
Cotton plugs may prolong delivery time and may therefore influence the accuracy of measurement. In tests using pipettes that have had cotton plugs inserted by a cotton plugging machine, the results were within the indicated error limits.
Informações legais
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)