Documentos Principais
BR23882
BRAND® support for compact automatic burette
polypropylene base, size 210 mm × 55 mm
Sinônimo(s):
Accessories, Automatic Burettes, Burettes, Compact Automatic Burettes, SILBERBRAND
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.210,00
R$ 1.210,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.210,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.01
R$ 1.210,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Materiais
polypropylene base
stainless steel rod
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 23882
tamanho da base
210 mm × 155 mm
tamanho da haste
505 mm × 12 mm
tamanho
210 mm × 55 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Baseplate has rubber feet to minimize sliding and protect bench-top. Includes baseplate and support rod.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)