BR27011
BRAND® SILBERBRAND ETERNA Graduated pipette, Class B, Type 2
10 mL with 0.1 mL graduations, suitable for cotton plugs
Sinônimo(s):
ETERNA, Graduated Pipettes, Pipettes, SILBERBRAND
Selecione um tamanho
R$ 747,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 747,00
Produtos recomendados
Materiais
AR-Glass
embalagem
pack of 12 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 27011
faixa de medição
accuracy: 0.1 mL
capacidade
10 mL
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)