Documentos Principais
BR23846
BRAND® spare burette length for compact automatic burette
25 mL, BLAUBRAND®
Sinônimo(s):
Accessories, Automatic Burettes, BLAUBRAND®, Burettes, Compact Automatic Burettes
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 626,00
R$ 626,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 626,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
R$ 626,00
Check Cart for Availability
Materiais
clear borosilicate glass 3.3
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 23846
faixa de medição
25 mL
bureta C
690 mm
volume
25 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
The BRAND® spare burette length for the compact automatic burette is made from high-quality Boro 3.3 clear glass, ensuring durability and clarity for precise measurements. Designed specifically for compatibility with BLAUBRAND® and SILBERBRAND compact automatic burettes, this spare part maintains the performance standards required for accurate liquid dispensing.
Informações legais
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)