BR140004
BRAND® separating funnel with screw cap
size 125 mL, polypropylene
Sinônimo(s):
Funnels, Separating funnels
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
conical PTFE stopcock
polypropylene
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 140004
tamanho
125 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Polypropylene, high clarity for observation of contents. With polypropylene screw cap and special conical PTFE stopcock with retention device. Autoclavable (121 °C).
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)