Documentos Principais
Z550582
Sigma-Aldrich
Aldrich® separatory funnel with glass stopcock
capacity 125 mL
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 575,00
R$ 575,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 575,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
R$ 575,00
Check Cart for Availability
Junta
joint stopper24/25
descrição
conical
capacidade
125 mL
furo da torneira
2 mm
Categorias relacionadas
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)