Documentos Principais
BR13908
BRAND® compact SILBERBRAND burette, with PTFE stopcock
volume 50 mL
Sinônimo(s):
Burettes, Compact burettes, SILBERBRAND
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 804,00
R$ 804,00
Previsão de entrega em13 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 804,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
R$ 804,00
Previsão de entrega em13 de maio de 2025
Materiais
glass
fabricante/nome comercial
BRAND 13908
faixa de medição de volume
50 mL, accuracy: ±0.10 mL
volume
50 mL
Descrição geral
The New Generation of Burettes from BRAND. With PTFE stopcock, fast to dismantle and easy to clean. Simple repair - all individual components replaceable. Boro 3.3, removable PTFE stopcock. Error limits according to class B, DIN EN ISO 385. Calibrated to deliver (TD, Ex).
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)