CLS213050
Pyrex® Precision-bore Class A burette
capacity 50 mL
Sinônimo(s):
burette precision, burettes, Corning® 2130
Selecione um tamanho
R$ 1.153,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.153,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
Características
subdivision 0.10 mL
fabricante/nome comercial
Corning 2130-50
tol. measuring range
0.05 mL
capacidade
50 mL
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)