BR129055
BRAND® bottle for Schilling burettes
volume 500 mL, low-density polyethylene
Sinônimo(s):
Accessories, Bottles, Burettes, Compact Burettes
Selecione um tamanho
R$ 105,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 105,00
Produtos recomendados
Materiais
low-density polyethylene
narrow-mouth bottle
round bottle
translucent bottle
Características
cap
fabricante/nome comercial
BRAND 129055
capacidade
500 mL
diâmetro × A
75 mm × 180 mm
volume
500 mL
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)