Documentos Principais
BR114130
BRAND® culture tube, rimless
L × W 18 mm × 180 mm, thickness 0.8 mm
Sinônimo(s):
Culture tubes, Tubes
Selecione um tamanho
121 EA
R$ 417,00
R$ 417,00
Previsão de entrega em30 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
121 EA
R$ 417,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.22
R$ 417,00
Previsão de entrega em30 de abril de 2025
Materiais
round bottom
screw top cap
soda-lime glass tube
straight neck
transparent tube
esterilidade
non-sterile
Características
RCF 900 × g
neck thread push fit
embalagem
pack of 121 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 114130
C × L
18 mm × 180 mm
capacidade
18 mL
30 mL
espessura
0.8 mm
Descrição geral
Crafted from high-quality glass, these tubes provide excellent clarity and durability, making them ideal for cell culture and other scientific applications. Autoclavable at 121 °C, ensuring easy sterilization.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)