Documentos Principais
BR114106
BRAND® culture tube, rimless
L × W 12 mm × 75 mm, thickness 0.6 mm
Sinônimo(s):
Culture tubes, Tubes
Selecione um tamanho
250 EA
R$ 340,00
R$ 340,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 EA
R$ 340,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.22
R$ 340,00
Check Cart for Availability
Materiais
round bottom
screw top cap
soda-lime glass tube
straight neck
transparent tube
esterilidade
non-sterile
Características
RCF 3,000 × g
neck thread push fit
embalagem
pack of 250 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 114106
C × L
12 mm × 75 mm
capacidade
12 mL
5.5 mL
espessura
0.6 mm
Descrição geral
Crafted from high-quality glass, these tubes provide excellent clarity and durability, making them ideal for cell culture and other scientific applications. Autoclavable at 121 °C, ensuring easy sterilization.
Características e benefícios
  • Excellent sample visibility
  • Good chemical resistance
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)