Documentos Principais
BR110710
BRAND® mortar with pestle, with foot/spout
melamine formaldehyde, size 150 mm × 90 mm
Sinônimo(s):
Mortar
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
Materiais
melamine formaldehyde
Características
autoclavable at 121°C
fabricante/nome comercial
BRAND 110710
tamanho
150 mm × 90 mm
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6