Documentos Principais
BMSV1002S8
Sigma-Aldrich
Aspire Laboratory Aspirator Accessories
Optional eight channel adapter, fine tip stainless steel
Sinônimo(s):
multichannel aspiration adapter, vacuum aspirator multichannel adapter
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.076,00
R$ 1.076,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.076,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.13
R$ 1.076,00
Verificar disponibilidade no carrinho
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific V1002-S8
Descrição geral
Accessories designed for use with Aspire laboratory aspirator.
The aspirator 8-channel fine capillary tip adapter is manufactured from stainless steel and enables fine control aspiration.
Informações legais
6538 is a trademark of American Type Culture Collection
Aspire is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)