Documentos Principais
BMSD113105
Benchmark Silica Glass Bulk Beads
bead diam. 0.5 mm, acid washed
Sinônimo(s):
grinding medium, grinding beads, beads for homogenization, BeadBug grinding medium
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Materiais
silica (glass)
embalagem
pkg of 200 g
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific D1131-05
diâm. do cordão
0.5 mm
compatibilidade
BeadBug and BeadBlaster
Descrição geral
Loose, bulk beads, 0.5mm diameter, acid washed glass for bead homogenization
Aplicação
Bead homogenization
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)