Documentos Principais
BMSD113110
Benchmark Silica Glass Bulk Beads
bead diam. 1 mm, acid washed
Sinônimo(s):
grinding medium, grinding beads, beads for homogenization, BeadBug grinding medium
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
silica (glass)
embalagem
pkg of 200 g
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific D1131-10
diâm. do cordão
1 mm
compatibilidade
BeadBug and BeadBlaster
Descrição geral
Loose, bulk beads, 0.5mm diameter, acid washed glass for bead homogenization
Aplicação
Bead homogenization
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 1B Inhalation
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)