Documentos Principais
BMSC1008A28
Benchmark Centrifuge Adapter pack 1.5/2.0 mL to 0.2mL tubes
Sinônimo(s):
tube adapter
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
SB.56
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific C1008-A2-8
Descrição geral
Centrifuge Adapter pack to convert 1.5/2.0 mL rotors to fit 0.2 mL tubes
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)