Documentos Principais
SYNF780125
Synthware Squibb separatory funnel with glass stopcock
125 mL, stopper size #22
Sinônimo(s):
Synthware F780125, glass separatory funnel
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 279,00
R$ 279,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 279,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
R$ 279,00
Check Cart for Availability
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F780125
capacidade
125 mL
125 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Supplied complete with a flask length glass stopper of the listed size.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)