BAF249870000
Beta-Safe™ storage box for β-emitters
W × L × H 25.4 cm (10 in.) × 15.24 cm (6 in.) × 17.8 cm (7 in.)
Selecione um tamanho
R$ 3.360,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.360,00
Produtos recomendados
Materiais
acrylic
Características
Radioactive materials such as P-32, S-35 and C-14
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F24987-0000
L × C × A
25.4 cm (10 in.) × 15.24 cm (6 in.) × 17.8 cm (7 in.)
Descrição geral
- Use to hold 32-P, 35-S and 14-C
- Hinged lid has built in lock hasp to shelter contents
- Side mounted lock tabs allow box to be fixed to objects with a cable
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)