Documentos Principais
BAF146500000
SP Bel-Art® Urbanti High-Speed Filter Funnels
polymethylpentene, capacity 1532 mL (51.8 oz)
Sinônimo(s):
clear funnel, filter funnel, hight speed filter, plastic funnel
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
polymethylpentene
Características
to hold 320 ‑ 385 mm
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F14650-0000
Total A
12.4375 in. (316 mm)
capacidade
1532 mL (51.8 oz)
diâmetro do filtro
320/385 mm
stem I.D. × L × O.D.
0.8125 in. (20 mm) × 6.3125 in. (160 mm) × 1 in. (26 mm)
top I.D. × O.D.
7.75 in. (196 mm) × 8.25 in. (209 mm)
Descrição geral
Unsurpassed for non-vacuum, high-speed filtration, these clear funnels have internal helicoid ribs to increase the filtration speed.
Características e benefícios
  • Vertical outer ribs prevent airlock
  • Glass-clear
  • Autoclavable polymethylpentene plastic; unaffected by corrosive liquids
  • Heat resistant to 177ºC (350ºF)
Informações legais
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)