Documentos Principais
BAF146420000
SP Bel-Art® Urbanti High-Speed Filter Funnels
capacity 76 mL (2.6 oz), polymethylpentene
Sinônimo(s):
PMP funnel, clear funnel, filter funnel, hight speed filter
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
polymethylpentene
Características
to hold 110 ‑ 125 mm
embalagem
pack of 6 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F14642-0000
Total A
8.125 in. (206 mm)
capacidade
76 mL (2.6 oz)
diâmetro do filtro
110/125 mm
stem I.D. × O.D. × L
0.125 in. (3 mm) × 0.3125 in. (8 mm) × 6 in. (150 mm)
top I.D. × O.D.
2.75 in. (70 mm) × 3.125 in. (79 mm)
Descrição geral
Unsurpassed for non-vacuum, high-speed filtration, these clear funnels have internal helicoid ribs to increase the filtration speed.
Características e benefícios
  • Vertical outer ribs prevent airlock
  • Glass-clear
  • Autoclavable polymethylpentene plastic; unaffected by corrosive liquids
  • Heat resistant to 177ºC (350ºF)
Informações legais
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)