BAF131741012
Cleanware self-adhesive waste bags
W × L 305 mm (12 in.) × 406 mm (16 in.)
Selecione um tamanho
R$ 377,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 377,00
Produtos recomendados
embalagem
pack of 50 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F13174-1012
L × C
305 mm (12 in.) × 406 mm (16 in.)
Descrição geral
- Convenient, hang-anywhere design
- Simply peel off the backing and hang close to your work area
- Made of High Molecular Weight High Density (HMHD) Polyethylene
- Steam autoclavable at 121 ºC (250 ºF)
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)