Documentos Principais
B97402
Sigma-Aldrich
2-tert-Butyl-5-methylphenol
95%
Sinônimo(s):
6-tert-Butyl-m-cresol
Selecione um tamanho
250 ML
R$ 1.231,00
R$ 1.231,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 ML
R$ 1.231,00
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CC6H3(CH3)OH
Número CAS:
Peso molecular:
164.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.231,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.519 (lit.)
p.e.
117-118 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(c(O)c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H16O/c1-8-5-6-9(10(12)7-8)11(2,3)4/h5-7,12H,1-4H3
chave InChI
XOUQAVYLRNOXDO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
222.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
106 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)