Documentos Principais
B83509
Sigma-Aldrich
3-Methylbenzyl bromide
96%
Sinônimo(s):
α-Bromo-m-xylene
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4CH2Br
Número CAS:
Peso molecular:
185.06
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
96%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.566 (lit.)
p.e.
185 °C/340 mmHg (lit.)
densidade
1.37 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc(CBr)c1
InChI
1S/C8H9Br/c1-7-3-2-4-8(5-7)6-9/h2-5H,6H2,1H3
chave InChI
FWLWTILKTABGKQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
179.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
82 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
m-Tolualdehyde 97%
Sigma-Aldrich
T35505
m-Tolualdehyde