Key Documents
B69204
Sigma-Aldrich
2-Bromoisobutyrophenone
98%
Sinônimo(s):
2-Bromo-2-methylpropiophenone
About This Item
Fórmula linear:
C6H5COC(CH3)2Br
Número CAS:
Peso molecular:
227.10
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.5561 (lit.)
pb
146-148 °C/30 mmHg (lit.)
densidade
1.35 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(Br)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H11BrO/c1-10(2,11)9(12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3
chave InChI
QMOSZSHTSOWPRX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Justin D Smith et al.
Nature communications, 10(1), 1837-1837 (2019-04-25)
Photocatalytic polymers offer an alternative to prevailing organometallics and nanomaterials, and they may benefit from polymer-mediated catalytic and material enhancements. MPC-1, a polymer photoredox catalyst reported herein, exhibits enhanced catalytic activity arising from charge transfer states (CTSs) between its two