B5151
Benzil
98%
Sinônimo(s):
Dibenzoyl, Diphenylethanedione
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
1 mmHg ( 128.4 °C)
Ensaio
98%
forma
crystals
pf
94-95 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C(c1ccccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H10O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
chave InChI
WURBFLDFSFBTLW-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
356.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
180 °C - closed cup