Documentos Principais
B45712
Sigma-Aldrich
2,2-Bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)propane
97%
Sinônimo(s):
4,4′-Isopropylidenedi-o-cresol
Selecione um tamanho
25 G
R$ 407,00
R$ 407,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 407,00
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2C[C6H3(CH3)OH]2
Número CAS:
Peso molecular:
256.34
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 407,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
solid
p.e.
238-240 °C/12 mmHg (lit.)
pf
138-140 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(ccc1O)C(C)(C)c2ccc(O)c(C)c2
InChI
1S/C17H20O2/c1-11-9-13(5-7-15(11)18)17(3,4)14-6-8-16(19)12(2)10-14/h5-10,18-19H,1-4H3
chave InChI
YMTYZTXUZLQUSF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Used as a color-developer in thermosensitive recording materials.[1][2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Chem. Abstr., 119, 259352g-259352g (1993)
Denshi Shashin Gakkaishi, 32, 18-18 (1993)
Katra Kolšek et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 29(1), 8-15 (2014-09-07)
A homeostasis of the glucocorticoid and androgen endocrine system is essential to human health. Their disturbance can lead to various diseases, for example cardiovascular, inflammatory and autoimmune diseases, infertility, cancer. Fifteen widely used industrial chemicals that disrupt endocrine activity were