Key Documents
B18006
Sigma-Aldrich
α,α-Dimethylbenzenepropanol
97%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2CH2C(CH3)2OH
Número CAS:
Peso molecular:
164.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
índice de refração
n20/D 1.509 (lit.)
pb
144 °C/85 mmHg (lit.)
pf
31-33 °C (lit.)
densidade
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C11H16O/c1-11(2,12)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,12H,8-9H2,1-2H3
chave InChI
YXVSKJDFNJFXAJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
>235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 113 °C - closed cup