Ensaio
97%
p.e.
307 °C (lit.)
pf
36-40 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C(c1ccccc1)c2cccnc2
InChI
1S/C12H9NO/c14-12(10-5-2-1-3-6-10)11-7-4-8-13-9-11/h1-9H
chave InChI
RYMBAPVTUHZCNF-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
302.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
150 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)