143480
3-Aminothiophenol
96%
Sinônimo(s):
3-Aminobenzenethiol
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
96%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.656 (lit.)
densidade
1.179 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cccc(S)c1
InChI
1S/C6H7NS/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H,7H2
chave InChI
KFFUEVDMVNIOHA-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
174.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
79 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?