B104256
Butyrylthiocholine iodide
98%
Sinônimo(s):
(2-Mercaptoethyl)trimethylammonium iodide butyrate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
pf
171-174 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[I-].CCCC(=O)SCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C9H20NOS.HI/c1-5-6-9(11)12-8-7-10(2,3)4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
WEQAAFZDJROSBF-UHFFFAOYSA-M
substituído por
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)