393665
1,1-Dibromo-2,2-bis(chloromethyl)cyclopropane
90%, technical grade
Sinônimo(s):
1,1-Dibromo-2,2-bis(chloromethyl)cyclopropane
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
90%
forma
solid
pf
48-50 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClCC1(CCl)CC1(Br)Br
InChI
1S/C5H6Br2Cl2/c6-5(7)1-4(5,2-8)3-9/h1-3H2
chave InChI
RCRVZCIUKQNOIS-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3