Documentos Principais
ALD00484
Sigma-Aldrich
Sodium 7-Chloro-1,1-difluoroheptane-1-sulfinate
contains ≤15% sodium 7-(ethylthio)-1,1-difluoroheptane-1-sulfinate
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 2.145,00
R$ 2.145,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 2.145,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H12ClF2NaO2S
Peso molecular:
256.67
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.145,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
Nível de qualidade
contém
≤15% sodium 7-(ethylthio)-1,1-difluoroheptane-1-sulfinate
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
pf
185 °C
cadeia de caracteres SMILES
O=S(C(F)(F)CCCCCCCl)O[Na]
InChI
1S/C7H13ClF2O2S.Na/c8-6-4-2-1-3-5-7(9,10)13(11)12;/h1-6H2,(H,11,12);/q;+1/p-1
chave InChI
LFIQXRUQAPPIPD-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents, which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Rapidly diversify (hetero)aromatic scaffolds for chemical industry needs amid resource and time constraints, ensuring efficiency.