Documentos Principais
804746
Sigma-Aldrich
Poly(N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide)
average Mn 30,000-50,000, PDI ≤1.3
Sinônimo(s):
PHPMA, PolyHPMA
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.306,00
R$ 1.306,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.306,00
About This Item
Fórmula linear:
(C7H13NO2)n
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
R$ 1.306,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
Nível de qualidade
peso molecular
average Mn 30,000-50,000
PDI
≤1.3
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
PolyHPMA is a biocompatible, hydrophilic polymer commonly used in bioconjugation.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Jindrich Kopecek et al.
Advanced drug delivery reviews, 62(2), 122-149 (2009-11-19)
The overview covers the discovery of N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide (HPMA) copolymers, initial studies on their synthesis, evaluation of biological properties, and explorations of their potential as carriers of biologically active compounds in general and anticancer drugs in particular. The focus is on