ALD00224
4-Bromo-2-fluorobenzenesulfonyl fluoride
95% (NMR)
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
95% (NMR)
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: click chemistry
pf
43-48 °C
cadeia de caracteres SMILES
FS(C1=C(F)C=C(Br)C=C1)(=O)=O
InChI
1S/C6H3BrF2O2S/c7-4-1-2-6(5(8)3-4)12(9,10)11/h1-3H
chave InChI
ZZZTWJUPHPODPU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
This article details the latest progress in synthesizing alkylsulfonyl fluorides through different approaches that utilize photoredox catalysis, electrocatalysis, transition-metal catalysis, and organocatalysis. The alkylsulfonyl fluorides thus prepared could be utilized further in sulfur(VI) fluoride exchange (SuFEx) click reactions.
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, we offer a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.
Conteúdo relacionado
The Sharpless Lab pursues useful new reactivity and general methods for selectively controlling chemical reactions.