Documentos Principais
ALD00220
Sigma-Aldrich
2,3,4-Trifluorobenzenesulfonyl fluoride
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H2F4O2S
Peso molecular:
214.14
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
adequação da reação
reaction type: click chemistry
índice de refração
n20/D 1.453
densidade
1.596 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
FS(C1=C(F)C(F)=C(F)C=C1)(=O)=O
InChI
1S/C6H2F4O2S/c7-3-1-2-4(13(10,11)12)6(9)5(3)8/h1-2H
chave InChI
QSTVOESYDQCSJJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
216.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
102.22 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, we offer a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.