Documentos Principais
ALD00204
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-fluorosulfonyl-4-fluorobenzoic acid
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H3ClF2O4S
Peso molecular:
256.61
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: click chemistry
pf
160-165 °C
cadeia de caracteres SMILES
FC1=C(S(=O)(F)=O)C=C(C(O)=O)C(Cl)=C1
InChI
1S/C7H3ClF2O4S/c8-4-2-5(9)6(15(10,13)14)1-3(4)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)
chave InChI
MZQDRBXCSOVJDM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids.
This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, we offer a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.