Documentos Principais
ALD00130
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenzenesulfonyl fluoride
95%
Selecione um tamanho
10 G
R$ 1.691,00
R$ 1.691,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 1.691,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H7FO3S
Número CAS:
Peso molecular:
190.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.691,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: click chemistry
índice de refração
n/D 1.154
densidade
1.339 g/L at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
FS(C1=CC=C(OC)C=C1)(=O)=O
InChI
1S/C7H7FO3S/c1-11-6-2-4-7(5-3-6)12(8,9)10/h2-5H,1H3
chave InChI
QHEMDSDRFAIOOU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach for the usage of amides and phosphate groups as linkers.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)