Documentos Principais
A95804
Sigma-Aldrich
1-Aza-2-methoxy-1-cycloheptene
99%
Sinônimo(s):
O-Methylcaprolactim
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H13NO
Número CAS:
Peso molecular:
127.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário:
liquid
Ensaio:
99%
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.463 (lit.)
p.e.
52-53 °C/18 mmHg (lit.)
densidade
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC1=NCCCCC1
InChI
1S/C7H13NO/c1-9-7-5-3-2-4-6-8-7/h2-6H2,1H3
chave InChI
DNXIQMQGKSQHPC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
123.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
51 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)