Documentos Principais
A79000
Sigma-Aldrich
4-Aminoquinaldine
98%
Sinônimo(s):
2-Methyl-4-quinolinamine, 4-Amino-2-methylquinoline, 4-Quinaldinamine, NSC 60281
Selecione um tamanho
5 G
R$ 335,00
25 G
R$ 1.656,00
R$ 335,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 335,00
25 G
R$ 1.656,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H10N2
Número CAS:
Peso molecular:
158.20
Beilstein:
118323
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 335,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
powder
p.e.
333 °C (lit.)
pf
162-166 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(N)c2ccccc2n1
InChI
1S/C10H10N2/c1-7-6-9(11)8-4-2-3-5-10(8)12-7/h2-6H,1H3,(H2,11,12)
chave InChI
COCFIBRMFPWUDW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ishani Deb et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(16), 5782-5790 (2009-07-31)
Based on an established 3D pharmacophore, a series of quinoline derivatives were synthesized. The opioidergic properties of these compounds were determined by a competitive binding assay using (125)I-Dynorphine, (3)H-DAMGO and (125)I-DADLE for kappa, mu, and delta receptors, respectively. Results showed
Stefania Ferrari et al.
Journal of medicinal chemistry, 54(1), 211-221 (2010-12-04)
Folate analogue inhibitors of Leishmania major pteridine reductase (PTR1) are potential antiparasitic drug candidates for combined therapy with dihydrofolate reductase (DHFR) inhibitors. To identify new molecules with specificity for PTR1, we carried out a virtual screening of the Available Chemicals