Documentos
A70801
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-nitropyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H5N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
139.11
Beilstein:
120353
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
186-188 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(cn1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H5N3O2/c6-5-2-1-4(3-7-5)8(9)10/h1-3H,(H2,6,7)
chave InChI
UGSBCCAHDVCHGI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
435.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
224 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Danila V Zimenkov et al.
Journal of clinical microbiology, 53(4), 1103-1114 (2015-01-23)
In addition to the obligatory pathogenic species of the Mycobacterium tuberculosis complex and Mycobacterium leprae, the genus Mycobacterium also includes conditionally pathogenic species that in rare cases can lead to the development of nontuberculous mycobacterial diseases. Because tuberculosis and mycobacteriosis