A54601
2-(2-Aminoethyl)isothiourea dihydrobromide
99%
Sinônimo(s):
2-(2-Aminoethyl)-2-thiopseudourea dihydrobromide, AET, S-(2-Aminoethyl)isothiouronium bromide hydrobromide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
pf
190-196 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Br[H].Br[H].NCCSC(N)=N
InChI
1S/C3H9N3S.2BrH/c4-1-2-7-3(5)6;;/h1-2,4H2,(H3,5,6);2*1H
chave InChI
XDVMCVGTDUKDHL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
substituído por
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)