Documentos Principais
705969
Sigma-Aldrich
2-Methyloxazole-4-carboxylic acid
97%
Sinônimo(s):
2-Methyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Selecione um tamanho
1 G
R$ 439,00
R$ 439,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 439,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H5NO3
Número CAS:
Peso molecular:
127.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 439,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
182-187 °C
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
Cc1nc(co1)C(O)=O
InChI
1S/C5H5NO3/c1-3-6-4(2-9-3)5(7)8/h2H,1H3,(H,7,8)
chave InChI
IARMCEYEYXXEOS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Solid-phase preparation of (heteroaryl)carbonyl-substituted dipeptides as human protease activated receptor 2 affectors
  • Pd-catalyzed decarboxylative C-H cross-coupling
  • Stereoselective preparation of 3-amino-N-(phenylsulfonyl)alanines as inhibitors of ανβ3 integrin
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)