Documentos
A32802
Sigma-Aldrich
N-Allyl-N′-(2-hydroxyethyl)thiourea
97%
About This Item
Fórmula linear:
HOCH2CH2NHCSNHCH2CH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
160.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
97%
pf
76-78 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCCNC(=S)NCC=C